Learn More
2-Amino-4-metoxifenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7032314
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15416577 1 g 1 g
15426577 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15416577
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33724.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20734-76-3 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20734-76-3
Fórmula molecular C7H9NO2
Peso molecular (g/mol) 139.154
Número MDL MFCD06616911
Clave InChI TUADYTFWZPZZTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-methoxy-phenol, 2-hydroxy-5-methoxyaniline, phenol, 2-amino-4-methoxy, 4-methoxy-2-aminophenol, 3-amino-4-hydroxyanisole, asinex-reag bas 13015559, zlchem 183, acmc-1cs0c, 2-azanyl-4-methoxy-phenol, phenol,2-amino-4-methoxy
PubChem CID 1419108
Nombre IUPAC 2-amino-4-metoxifenol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-methoxyphenol
Punto de fusión 135°C to 137°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.16
Porcentaje de pureza 97%