Learn More
2-Amino-4,6-dihidroxipirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-54902 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10284600 25 g Frasco de vidrio 25 g
10142270 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10284600 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103510250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56-09-7 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-09-7
Fórmula molecular C4H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 127.10
Número MDL MFCD00006094
Clave InChI AUFJTVGCSJNQIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4,6-dihydroxypyrimidine, 2-aminopyrimidine-4,6-diol, 4 1h-pyrimidinone, 2-amino-6-hydroxy, 2-amino-6-hydroxypyrimidin-4 3h-one, 2-amino-4,6-dioxypyrimidine, 2-amino-4,6-pyrimidinedione, 4,6-dihydroxy-2-aminopyrimidine, 2-amino-4,6-pyrimidinediol, 2-amino-6-hydroxy-1h-pyrimidin-4-one, 2-amino-6-hydroxy-4 1h-pyrimidinone
PubChem CID 66131
Nombre IUPAC 2-amino-4-hidroxi-1H-pirimidin-6-ona
SMILES NC1=NC(O)=CC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4, 6-dihydroxypyrimidine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300°C
Color Rosa a blanco o amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 24, 468
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo