Learn More
2-Amino-4-(4-bifenilil)tiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7036163
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15450718 250 mg 250 miligramos
15430718 1 g 1 g
15440718 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15450718
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H54413.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2834-79-9 | C15H12N2S | 252.335 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2834-79-9
Fórmula molecular C15H12N2S
Peso molecular (g/mol) 252.335
Número MDL MFCD00047059
Clave InChI HTAUVJPDFDVVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-4-biphenylyl thiazole, 4-biphenyl-4-yl-thiazol-2-ylamine, 4-4-phenylphenyl-1,3-thiazol-2-amine, usaf ek-4373, thiazole, 2-amino-4-4-biphenylyl, unii-39u8aa34ot, 4-1,1'-biphenyl-4-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-1,1'-biphenyl-4-yl thiazol-2-amine, 2-amino-4-4-biphenyl thiazole, 4-biphenyl-4-ylthiazol-2-ylamine
PubChem CID 76075
Nombre IUPAC 4-(4-fenilfenil)-1,3-tiazol-2-amina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CSC(=N3)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-(4-biphenylyl)thiazole
Cantidad 250 mg
Beilstein 187642
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.33
Porcentaje de pureza 97%