Learn More
Ácido 2-amino-4-(2-tienil)benzoico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15456957
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15456957 250 mg 250 miligramos
15446957 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34049.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 948006-04-0
Fórmula molecular C11H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 219.258
Número MDL MFCD07357339
Clave InChI RWXQPMJFVHLSST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-thiophen-2-yl benzoic acid, 2-amino-4-2-thienyl benzoic acid
PubChem CID 46741364
Nombre IUPAC ácido 2-amino-4-tiofen-2-ilbenzoico
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-(2-thienyl)benzoic acid
Punto de fusión 229°C to 232°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.26
Porcentaje de pureza 96%