missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 2-amino-3-(trifluorometil)benzoico, 98 %, Acros Organics™

Código de producto. 15515126 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15515126 1 g 1 g
15525126 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15515126 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 447490010
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 313-12-2
Fórmula molecular C8H6F3NO2
Peso molecular (g/mol) 205.13
Clave InChI UNLVJVQEDSDPIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-trifluoromethyl benzoic acid, 3-trifluoromethylanthranilic acid, 2-amino-3-trifluoromethyl-benzoic acid, 2-amino-3-trifluoromethyl benzoicacid, 3-trifluoromethyl anthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3-trifluoromethyl, pubchem4984, acmc-1cp3n, ksc566q1j, 3-trifluoromethylanthranilicacid
PubChem CID 604569
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-(trifluorometil)benzoico
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)C(F)(F)F)N)C(=O)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 157.0°C to 160.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.13
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.