Learn More
Ácido 2-amino-3-nitrobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4812731 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11955401 1 g 1 g
11965401 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11955401 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 443180010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 606-18-8
Fórmula molecular C7H6N2O4
Peso molecular (g/mol) 182.13
Clave InChI JJPIVRWTAGQTPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-nitrobenzoic acid, 3-nitroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3-nitro, 2-amino-3-nitrobenzonic acid, 2-amino-3-nitro-benzoic acid, 2-amino-3-nitro benzoic acid, pubchem2233, amino-3-nitrobenzoic acid, 2-amino-nitro-benzoesaure, 2-carboxy-6-nitroaniline
PubChem CID 219633
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 204.0°C to 207.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.13
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-3-nitrobenzoic acid
Signalord
  • Atención
Farekategori
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faresætning
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Sikkerhedssætning
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.