Learn More
2-amino-2'-O-metiladenosina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15426849
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad unitSize
15426849 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15426849 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J65334.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 80791-87-3
Fórmula molecular C11H16N6O4
Peso molecular (g/mol) 296.29
Número MDL MFCD01630959
Clave InChI JLWUWXCKSOIFPS-YPLCUDRINA-N
Sinónimo 2-amino-2'-o-methyladenosine, 2'-o-methyl-2,6-diaminopurine-riboside, 2-amino-2'-o-methyl-adenosine, 2r,3r,4r,5r-5-2,6-diaminopurin-9-yl-2-hydroxymethyl-4-methoxyoxolan-3-ol, 2'-o-methyl-2-aminoadenosine, 2-nh2-2'-o-me-a, adenosine, 2-amino-2'-o-methyl, 2?-o-methyl-2,6-diaminopurine-riboside, 2,6-diamino-9-2-o-methyl-beta-d-ribofuranosyl purine, 2,6-diamino-9-2'-o-methyl-beta-d-ribofuranosyl purine
PubChem CID 9900805
SMILES CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N1C=NC2=C(N)N=C(N)N=C12
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Amino-2'-O-methyladenosine
Color Blanco
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R)-5-(2,6-diamino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)-4-methoxyoxolan-3-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.28
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo