Learn More
2-Amino-1,3,5-triazina-4,6-ditiol, tecnología. 90 %
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dithiol |
| Punto de fusión | >360°C |
| Cantidad | 25 g |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Nombre IUPAC | 6-amino-1,2,3,4-tetrahydro-1,3,5-triazine-2,4-dithione |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.22 |
| Porcentaje de pureza | 90% |
| Grado | Técnico |