Learn More
Sal de diciclohexilamina de 2-alil-N-Boc-L-glicina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7034379
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15479545 250 mg 250 miligramos
15459545 1 g 1 g
15469545 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15479545 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52062.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La sal de diciclohexilamina de 2-alil-N-Boc-L-glicina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143979-15-1
Fórmula molecular C22H40N2O4
Peso molecular (g/mol) 396.572
Número MDL MFCD01321013
Clave InChI VMCGMPITVQIMGK-ZLTKDMPESA-N
Sinónimo dicyclohexylamine s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoate, boc-l-2-allylglycine dicyclohexylamine salt, boc-l-allylglycine.dcha, boc-l-allylglycine-dcha, boc-l-allylglycine dicyclohexylaminoium salt, boc-d-allylglycine-dcha, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid; dicha, boc-l-allylglycine dcha, boc-algly-oh dcha, boc-l-allyglycine?cha
PubChem CID 2755982
Nombre IUPAC ácido N-ciclohexilciclohexanamina; (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pent-4-enoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Allyl-N-Boc-L-glycine dicyclohexylamine salt
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.57
Porcentaje de pureza 95%