Learn More
Julabo™ 2 adaptadores para el sistema de control de temperatura Presto™
Código de producto. 15224273
Change view
Click to view available options
Tipo de conexión:
De M24 x 1,5 hembra a M24 x 1,5 hembra
De M24 x 1,5 hembra a M30 x 1,5 hembra
De M24 x 1,5 hembra a M30 x 1,5 macho
De M24 x 1,5 hembra a NPT de 0,95 cm (1/4 pulg) hembra
De M24 x 1,5 hembra a NPT de 0,95 cm (3/4 pulg) hembra
De M24 x 1,5 hembra a NPT de 0,95 cm (3/8 pulg) hembra
De M24 x 1,5 hembra a NPT de 19,05 mm (1/2 pulg) macho
De M24 x 1,5 hembra a NPT de 19,05 mm (1/4 pulg) macho
De M24 x 1,5 hembra a NPT de 19,05 mm (3/4 pulg) macho
De M24 x 1,5 hembra a NPT de 25,4 mm (1 pulg) hembra
De M24 x 1,5 hembra a NPT de 25,4 mm (1 pulg) macho
De M24 x 1,5 hembra a tubo de 25,4 mm (1 pulg)
De M24 x 1,5 hembra a tubo de 6,35 mm (1/4 pulg)
De M24 x 1,5 hembra a tubo de 6,35 mm (3/8 pulg)
De M24 x 1,5 macho a M16 x 1,5 hembra
De M24 x 1,5 macho a M30 x 1,5 hembra
De M30 x 1,5 hembra a M30 x 1,5 hembra
De M30 x 1,5 hembra a M38 x 1,5 hembra
De M30 x 1,5 hembra a M38 x 1,5 macho
De M30 x 1,5 hembra a NPT de 0,95 cm (3/4 pulg) hembra
De M30 x 1,5 hembra a NPT de 19,05 mm (3/4 pulg) macho
De M30 x 1,5 hembra a NPT de 25,4 mm (1 pulg) hembra
De M30 x 1,5 hembra a NPT de 25,4 mm (1 pulg) macho
De M30 x 1,5 hembra a tubo de 25,4 mm (1 pulg)
De M30 x 1,5 macho a M38 x 1,5 hembra
De M30 x 1,5 macho a macho
De M38 x 1,5 hembra a M38 x 1,5 hembra
De M38 x 1,5 hembra a NPT de 25,4 mm (1 pulg) hembra
De M38 x 1,5 hembra a NPT de 25,4 mm (1 pulg) macho
De M38 x 1,5 hembra a NPT de 3,18 cm (1 1/4 pulg) macho
De M38 x 1,5 hembra a NPT de 6,35 mm (1/4 pulg) hembra
De M38 x 1,5 hembra a tubo de 25,4 mm (1 pulg)
De M38 x 1,5 macho a macho
De NPT de 1,90 cm (3/4 pulg) hembra a M16 x 1 macho
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Tipo de conexión unitSize
15224273 De M24 x 1,5 hembra a tubo de 25,4 mm (1 pulg) paquete de 2
15204273 De M24 x 1,5 hembra a tubo de 6,35 mm (1/4 pulg) paquete de 2
15214273 De M24 x 1,5 hembra a tubo de 6,35 mm (3/8 pulg) paquete de 2
15234273 De M24 x 1,5 hembra a M24 x 1,5 hembra paquete de 2
15234263 De M24 x 1,5 hembra a NPT de 25,4 mm (1 pulg) hembra paquete de 2
15264263 De M24 x 1,5 hembra a NPT de 19,05 mm (1/2 pulg) macho paquete de 2
15244263 De M24 x 1,5 hembra a NPT de 19,05 mm (1/4 pulg) macho paquete de 2
15244273 De M24 x 1,5 hembra a M30 x 1,5 macho paquete de 2
15294253 De M24 x 1,5 hembra a NPT de 0,95 cm (1/4 pulg) hembra paquete de 2
15294263 De M24 x 1,5 hembra a NPT de 25,4 mm (1 pulg) macho paquete de 2
15264273 De M24 x 1,5 hembra a M30 x 1,5 hembra paquete de 2
15214263 De M24 x 1,5 hembra a NPT de 0,95 cm (3/4 pulg) hembra paquete de 2
15274263 De M24 x 1,5 hembra a NPT de 19,05 mm (3/4 pulg) macho paquete de 2
15204263 De M24 x 1,5 hembra a NPT de 0,95 cm (3/8 pulg) hembra paquete de 2
15274273 De M24 x 1,5 macho a M16 x 1,5 hembra paquete de 2
15254273 De M24 x 1,5 macho a M30 x 1,5 hembra paquete de 2
15264283 De M30 x 1,5 hembra a tubo de 25,4 mm (1 pulg) paquete de 2
15204283 De M30 x 1,5 hembra a M38 x 1,5 hembra paquete de 2
15274283 De M30 x 1,5 hembra a M30 x 1,5 hembra paquete de 2
15284273 De M30 x 1,5 hembra a M38 x 1,5 macho paquete de 2
15254283 De M30 x 1,5 hembra a NPT de 25,4 mm (1 pulg) hembra paquete de 2
15234283 De M30 x 1,5 hembra a NPT de 25,4 mm (1 pulg) macho paquete de 2
15224283 De M30 x 1,5 hembra a NPT de 0,95 cm (3/4 pulg) hembra paquete de 2
15294273 De M30 x 1,5 macho a M38 x 1,5 hembra paquete de 2
15214283 De M30 x 1,5 hembra a NPT de 19,05 mm (3/4 pulg) macho paquete de 2
15254293 De M30 x 1,5 macho a macho paquete de 2
15234293 De M38 x 1,5 hembra a tubo de 25,4 mm (1 pulg) paquete de 2
15284283 De M38 x 1,5 hembra a M38 x 1,5 hembra paquete de 2
15204293 De M38 x 1,5 hembra a NPT de 25,4 mm (1 pulg) hembra paquete de 2
15294283 De M38 x 1,5 hembra a NPT de 25,4 mm (1 pulg) macho paquete de 2
15224293 De M38 x 1,5 hembra a NPT de 6,35 mm (1/4 pulg) hembra paquete de 2
15214293 De M38 x 1,5 hembra a NPT de 3,18 cm (1 1/4 pulg) macho paquete de 2
15264293 De M38 x 1,5 macho a macho paquete de 2
11954718 De NPT de 1,90 cm (3/4 pulg) hembra a M16 x 1 macho paquete de 2
34 options
Código de producto. 15224273
Marca: Julabo™ 8890066
Solo quedan null
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Adecuados para el sistema de control de temperatura PRESTO A30, PRESTO A40, PRESTO A45, PRESTO A45t, PRESTO A80
Tipo Dos adaptadores
Tipo de conexión De M24 x 1,5 hembra a tubo de 25,4 mm (1 pulg)