Learn More
2-Acetilbenzo[b]furano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046272
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11323237 5 g 5 g
11333237 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11323237
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13771.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1646-26-0 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
2-Acetylbenzo[b]furan is used as a fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-Acetilbenzo[b]furano se utiliza como un intermedio en química fina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1646-26-0
Fórmula molecular C10H8O2
Peso molecular (g/mol) 160.17
Número MDL MFCD00005849
Clave InChI YUTFQTAITWWGFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetylbenzofuran, 1-benzofuran-2-yl ethanone, ethanone, 1-2-benzofuranyl, benzofuran-2-yl methyl ketone, 2-acetylcoumarone, 2-acetylcumarone, 2-benzofuranyl methyl ketone, benzo b furan-2-yl methyl ketone, 1-2-benzofuranyl ethanone, 2-acetylbenzo b furan
PubChem CID 15435
SMILES CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetylbenzo[b]furan
Punto de fusión 70°C to 72°C
Punto de ebullición 110°C to 113°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 117910
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC 1-(1-benzofurano-2-il)ethan-1-uno
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 99%