Learn More
2-Acetamidofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7025651
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11474797 25 g 25 g
11484797 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11474797
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21264.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 614-80-2 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 614-80-2
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.165
Número MDL MFCD00002181
Clave InChI ADVGKWPZRIDURE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetamidophenol, n-2-hydroxyphenyl acetamide, 2'-hydroxyacetanilide, o-hydroxyacetanilide, 2-acetaminophenol, 2-hydroxyacetanilide, o-acetamidophenol, o-acetylamino phenol, 2-acetylamino phenol, o-acetaminophenol
PubChem CID 11972
Nombre IUPAC N-(2-hidroxifenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetamidophenol
Punto de fusión 205°C to 210°C
Cantidad 25 g
Beilstein 607592
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Acetamidophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Acetamidophenol