Learn More
Ácido 2-acetamido-6-clorobenzoico, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11322626
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322626 1 g 1 g
11332626 5 g 5 g
11342626 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11322626 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08632.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19407-42-2
Fórmula molecular C9H8ClNO3
Peso molecular (g/mol) 213.617
Número MDL MFCD00051939
Clave InChI VFHSJTHAMJFUCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetylamino-6-chlorobenzoic acid, 2-n-acetylamino-6-chlorobenzoic acid, 2-chloro-6-acetamidobenzoic acid, benzoic acid, 2-acetylamino-6-chloro, acmc-20ao6f, 2-acetamido-6-chloro-benzoic acid, 6-chloro-2-methylcarbonylamino benzoic acid
PubChem CID 88044
Nombre IUPAC ácido 2-acetamido-6-clorobenzoico
SMILES CC(=O)NC1=C(C(=CC=C1)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetamido-6-chlorobenzoic acid
Punto de fusión 216°C to 218°C
Cantidad 1 g
Beilstein 784450
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.62
Porcentaje de pureza 99%