Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 2-acetamido-5-bromobenzoico, 98 %
Código de producto. 11341527
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11341527 5 g 5 g
11351527 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11341527
Marca: Alfa Aesar™ L02139.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 38985-79-4
Fórmula molecular C9H7BrNO3
Peso molecular (g/mol) 257.06
Número MDL MFCD00040904
Clave InChI QVABAFHRLMDDLM-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 520935
Nombre IUPAC ácido 2-acetamido-5-bromobenzoico
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetamido-5-bromobenzoic acid
Punto de fusión 222°C to 224°C
Cantidad 5 g
Beilstein 882463
Sinónimo 5-bromo-2-acetamidobenzoic acid, 2-acetamino-5-bromobenzoic acid, n-acetyl-5-bromo-anthranilic acid, 2-acetylamino-5-bromobenzoic acid, n-acetyl-5-bromoanthranilic acid, 2-acetamido-5-bromobenzoic acid, benzoic acid,2-acetylamino-5-bromo, benzoic acid, 2-acetylamino-5-bromo
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.07
Porcentaje de pureza 98%