Learn More
Ácido 2-(8-cloro-1-naftiltio)acético, 98 %
Código de producto. 11474733
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11474733 1 g 1 g
11484733 5 g 5 g
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11474733
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11634.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129-94-2
Fórmula molecular C12H8ClO2S
Peso molecular (g/mol) 251.70
Número MDL MFCD00043901
Clave InChI WPNAGQJVWAFQJV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 8-chloro-1-naphthylthio acetic acid, 2-8-chloro-1-naphthylthio acetic acid, 2-8-chloronaphthalen-1-yl sulfanyl acetic acid, 2-8-chloronaphthalen-1-yl thio acetic acid, 8-chloronaphthalen-1-yl sulfanyl acetic acid, 2-8-chloro-1-naphthyl thio acetic acid, maybridge1_001748, 8-chloro-1-naphthyl sulfanyl acetic acid, acmc-1bugo, 2-8-chloronaphthylthio acetic acid
PubChem CID 67219
Nombre IUPAC ácido 2-(8-cloronaftalen-1-il)sulfanilacético
SMILES [O-]C(=O)CSC1=C2C(Cl)=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2- (8-Chloro-1-naphthylthio)acetic acid
Punto de fusión 155°C to 157°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.72
Porcentaje de pureza 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.