Learn More
Ácido 2,6-piridinadicarboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10064043 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 GR
10064043 500 g 500 GR
10573681 25 g 25 g
10103570 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 10064043
Marca: Thermo Scientific Acros 131885000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 499-83-2 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 499-83-2
Peso molecular (g/mol) 167.12
Número MDL MFCD00006299
Clave InChI WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-pyridinedicarboxylic acid, dipicolinic acid, 2,6-dipicolinic acid, dipicolinate, 2,6-dicarboxypyridine, 2,6-pyridinedicarboxylate, unii-ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylicacid, ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dipicolinic acid
PubChem CID 10367
ChEBI CHEBI:46837
Nombre IUPAC ácido dicarboxílico piridina-2,6
SMILES C1=CC(=NC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Pyridinedicarboxylic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 248°C to 250°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 188°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C7H5NO4
Fórmula lineal (C5H3N)(COOH)2
Cantidad 500 g
Beilstein 22, 154
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in boiling water,soluble in boiling ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Pyridinedicarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.