Learn More
Ácido 2-(6-metoxi-1-benzofuran-3-il)acético, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(6-Methoxy-1-benzofuran-3-yl)acetic acid |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.2 |
| Porcentaje de pureza | 97% |