Learn More
2,6-Dimetilpiperidina, predominantemente cis, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027626
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
11454050 5 g 5 g
11400358 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11454050
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24524.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 504-03-0 | C7H15N | 113.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504-03-0
Fórmula molecular C7H15N
Peso molecular (g/mol) 113.204
Número MDL MFCD00066304
Clave InChI SDGKUVSVPIIUCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nanofin, lupetidine, naniopinum, 2,6-lupetidine, lupetidin, nanophin, nanophine, nanophyn, piperidine, 2,6-dimethyl, naniopine
PubChem CID 68843
Nombre IUPAC 2,6-dimetilpiperidina
SMILES CC1CCCC(N1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylpiperidine
Nombre de nota predominantly cis
Punto de fusión <-20°C
Densidad 0.832
Punto de ebullición 126°C to 129°C
Temperatura de inflamación 11°C (51°F)
Índice de refracción 1.44
Cantidad 5 g
Número UN UN2733
Beilstein 79827
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.2
Porcentaje de pureza 99%