Learn More
2,6-Dimetilmorfolina, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7028567
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435730 25 g 25 g
11445730 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435730 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25954.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 141-91-3 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-91-3
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.176
Número MDL MFCD00005973
Clave InChI HNVIQLPOGUDBSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo morpholine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl morpholine, 2,6-dimethylmorfolin, 2,6-dimethylmorfolin czech, ccris 5910, trans-2,6-dimethylmorpholine, 2,6-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydro-4h-1,4-oxazine, 2,6-dimethyl-morpholine, 2,6-dimethylmorpholine, cis + trans, acmc-209nod
PubChem CID 110862
Nombre IUPAC 2,6-dimetilmorfolina
SMILES CC1CNCC(O1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylmorpholine
Nombre de nota cis + trans
Punto de fusión -85°C
Densidad 0.935
Punto de ebullición 147°C
Temperatura de inflamación 48°C (120°F)
Índice de refracción 1.446
Cantidad 25 g
Número UN UN1992
Beilstein 103036
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.18
Porcentaje de pureza 97%