Learn More
2,6-Dimetilciclohexanona, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490493
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490493 25 g 25 g
11400503 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490493 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12647.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 2816-57-1 | C8H14O | 126.199 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2816-57-1
Fórmula molecular C8H14O
Peso molecular (g/mol) 126.199
Número MDL MFCD00001637
Clave InChI AILVYPLQKCQNJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2,6-dimethyl, cyclohexanone,6-dimethyl, 2,6-dimethyl cyclohexanone, 2,6-dimethyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2,6-dimethyl, 2,6-dimethylcyclohexanone,c&t, 2,6-dimethyl-cyclohexan-1-one, 2,6-dimethylcyclohexanone cis + trans, 2,6-dimethylcyclohexanone, cis + trans
PubChem CID 17780
Nombre IUPAC 2,6-dimetilciclohexan-1-ona
SMILES CC1CCCC(C1=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylcyclohexanone
Nombre de nota cis + trans
Densidad 0.918
Punto de ebullición 174°C to 176°C
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Índice de refracción 1.447
Cantidad 25 g
Número UN UN1224
Beilstein 1099000
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 99%