Learn More
2,6-Dimetilbenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dimethylbenzonitrile |
| Punto de fusión | 88°C to 92°C |
| Cantidad | 1 g |
| Olor | Almond-like |
| Beilstein | 1932523 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.18 |
| Porcentaje de pureza | 97% |