Learn More
2,6-Dimetil-4-nitrofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022612
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11432847 5 g 5 g
11442847 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11432847
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15472.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2423-71-4 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
It was used as internal standard in determination of 4-nitrophenol and 3-methyl-4-nitrophenol in human urine by liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry. ,6-Dimethyl-4-nitrophenol was used to study the disposition requirement for binding of p-nitrophenol and sodium p-nitrophenolate like substrates with cyclohexaamylaose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizó como estándar interno para la determinación de 4-nitrofenol y 3-metil-4-nitrofenol en orina humana mediante cromatografía líquida combinada con espectrometría de masas en tándem. El 6-dimetil-4-nitrofenol se utilizó para estudiar el requisito de disposición para la unión de p-nitrofenol y p-nitrofenolato sódico como sustratos con ciclohexaamilosa.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2423-71-4
Fórmula molecular C8H9NO3
Peso molecular (g/mol) 167.164
Número MDL MFCD00007339
Clave InChI FNORUNUDZNWQFF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 17030
Nombre IUPAC 2,6-dimetil-4-nitrofenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
Punto de fusión ∼168°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 1873275
Sinónimo 4-nitro-2,6-xylenol, 2,6-xylenol, 4-nitro, 4-nitro-2,6-dimethylphenol, phenol, 2,6-dimethyl-4-nitro, phenol,2,6-dimethyl-4-nitro, acmc-1cljn, 2, 4-nitro, intermediates-zcf02651, 2,6-dimethyl4-nitrophenol, phenol,6-dimethyl-4-nitro
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.17
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Nitro-2,6-xylenol