Learn More
2,6-Dimetil-4-heptanona, > 90 % (suma de 2,6-dimetil-4-heptanona y 4,6-dimetil-2-heptanona), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332857
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332857 500 mL 500 ml
11322857 100 mL 100 ml
11342857 2500 mL 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11332857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16015.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-83-8 | C9H18O | 142.242 g/mol
2,6-Dimethyl-4-heptanone is used as a coating solvent. It is an active component of mint oil. It acts as a dispersant for organosol type resins. It is involved in the antigerminative treatment of bulbs and tubers. Further, it is used as a solvent for nitrocellulose. In addition to this, it acts as an intermediate in the preparation of inhibitors, active pharmaceutical ingredients and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,6-dimetil-4-heptanona se utiliza como disolvente de revestimiento. Es un componente activo del aceite de menta. Actúa como dispersante para resinas de tipo organosol. Participa en el tratamiento antigerminativo de bulbos y tubérculos. Además, se utiliza como disolvente para la nitrocelulosa. Asimismo, actúa como intermedio en la preparación de inhibidores, ingredientes farmacéuticos activos y colorantes.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter, tetracloruro de carbono, cloroformo, benceno y la mayoría de los líquidos orgánicos.
Notas
Incompatibles con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-83-8
Fórmula molecular C9H18O
Peso molecular (g/mol) 142.242
Número MDL MFCD00008940
Clave InChI PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethyl-4-heptanone, diisobutyl ketone, isovalerone, isobutyl ketone, valerone, diisobutylketone, diisobutilchetone, s-diisopropylacetone, di-isobutylcetone, dibk
PubChem CID 7958
Nombre IUPAC 2,6-dimetilheptan-4-ona
SMILES CC(C)CC(=O)CC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethyl-4-heptanone
Nombre de nota (sum of 2,6-Dimethyl-4-heptanone & 4,6-Dimethyl-2-heptanone)
Punto de fusión -42°C
Densidad 0.809
Punto de ebullición 163°C to 173°C
Temperatura de inflamación 47°C (117°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.414
Cantidad 500 mL
Número UN UN1224
Beilstein 1743163
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ether,carbon tetrachloride,chloroform,benzene and most organic liquids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza >90%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethyl-4-heptanone, (sum of 2,6-Dimethyl-4-heptanone & 4,6-Dimethyl-2-heptanone)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Diisobutyl ketone