Learn More
2,6-Dimetoxifenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-114400 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10570401 25 g Frasco de vidrio 25 g
10448640 100 g Frasco de vidrio 100 g
10033613 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10570401 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115590250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91-10-1 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-10-1
Fórmula molecular C8H10O3
Peso molecular (g/mol) 154.17
Número MDL MFCD00064434
Clave InChI KLIDCXVFHGNTTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo syringol, pyrogallol 1,3-dimethyl ether, 1,3-dimethyl pyrogallate, phenol, 2,6-dimethoxy, 2-hydroxy-1,3-dimethoxybenzene, 1,3-di-o-methylpyrogallol, 1,3-dimethoxy-2-hydroxybenzene, 2,6-dimethoxy-phenol, pyrogallol dimethylether, 2,6-dwumetoksyfenol
PubChem CID 7041
ChEBI CHEBI:955
Nombre IUPAC 2,6-dimetoxifenol
SMILES COC1=CC=CC(OC)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dimethoxyphenol
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 50°C to 56°C
Color Marrón a gris o blanco
Punto de ebullición 261°C
Temperatura de inflamación 140°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3OH
Cantidad 25 g
Beilstein 06,1081
Información de solubilidad Solubility in water: 2% (13°C). Other solubilities: soluble in ethyl ether,ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino, cristales o sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethoxyphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.