Learn More
2',6'-Dimetoxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023312
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11452738 5 g 5 g
11462738 25 g 25 g
11472738 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16733.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2040-04-2 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2040-04-2
Número MDL MFCD00008729
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',6'-Dimethoxyacetophenone
Punto de fusión 68°C to 71°C
Punto de ebullición 135°C to 136°C (2 mmHg)
Fórmula molecular C8H6Cl2O
Cantidad 5 g
Beilstein 2048976
Sinónimo 2',6'-dichloroacetophenone, 1-2,6-dichlorophenyl ethanone, 2,6-dichloroacetophenone, 1-2,6-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-dichlorophenyl, 2,6-dichloro acetophenone, 1-acetyl-2,6-dichlorobenzene, zlchem 1084, pubchem12362, acmc-1cobf
Clave InChI HYBDSXBLGCQKRE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1Cl)Cl
Nombre IUPAC 1-(2,6-diclorofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 189.04
PubChem CID 74877
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 98%