Learn More
2,6-Dimetoxi-p-benzoquinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022252
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11432767 1 g 1 g
11442767 5 g 5 g
11452767 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11432767
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14936.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 530-55-2 | C8H8O4 | 168.148 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 530-55-2
Fórmula molecular C8H8O4
Peso molecular (g/mol) 168.148
Número MDL MFCD00016368
Clave InChI OLBNOBQOQZRLMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethoxy-1,4-benzoquinone, 2,6-dimethoxy-p-benzoquinone, 2,6-dimethoxyquinone, 2,6-dimethoxybenzoquinone, 2,6-dimethoxy-p-quinone, 2,6-dimethoxysemiquinone anions, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-dimethoxy, dmbq, p-benzoquinone, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxybenzo-1,4-quinone
PubChem CID 68262
ChEBI CHEBI:27651
Nombre IUPAC 2,6-dimetoxiciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES COC1=CC(=O)C=C(C1=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone
Punto de fusión 252°C to 257°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2048182
Índice Merck 14,3225
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 98%