Learn More
2,6-Difluorofenol, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11468676
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11468676 5 g 5 g
11478676 25 g 25 g
11488676 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11468676
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16034.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 2,6-difluorofenol sufre polimerización oxidativa en presencia del complejo Fe-N,N′-bis(salicilideno)etilendiamina (saleno) (catalizador) y peróxido de hidrógeno (agente oxidante) para dar poli(óxido de 2,6-difluoro-1,4-fenileno). También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en etanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28177-48-2
Fórmula molecular C6H4F2O
Peso molecular (g/mol) 130.094
Número MDL MFCD00002158
Clave InChI CKKOVFGIBXCEIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 2,6-difluoro, 2.6-difluorophenol, 2,6-difluoro-phenol, 2,6-difluorophenol, 2,6-difluoro phenol, pubchem1495, ksc493c1n, ckkovfgibxceij-uhfffaoysa
PubChem CID 94392
Nombre IUPAC 2,6-difluorofenol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluorophenol
Punto de fusión 36°C to 40°C
Densidad 1.27
Punto de ebullición 59°C to 61°C (17 mmHg)
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN2921
Beilstein 2043613
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.09
Porcentaje de pureza ≥98%