Learn More
2,6-Difluoro-4-yodofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7031117
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Código de producto. 11390026
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32080.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 950858-06-7 | C6H3F2IO | 255.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes. Es sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 950858-06-7
Fórmula molecular C6H3F2IO
Peso molecular (g/mol) 255.99
Número MDL MFCD09907951
Clave InChI LHUADYKKTXZZMQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 45790937
Nombre IUPAC 2,6-difluoro-4-yodofenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)O)F)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluoro-4-iodophenol
Punto de fusión 70°C to 73°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.99
Porcentaje de pureza 99%