Learn More
2,6-Diclorotolueno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027591
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415927 25 g 25 g
11425927 100 g 100 g
11435927 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11415927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24463.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 118-69-4 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
2,6-Dichlorotoluene is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,6-diclorotolueno es un importante producto intermedio orgánico. Puede usarse en los ámbitos de los productos agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-69-4
Fórmula molecular C7H6Cl2
Peso molecular (g/mol) 161.025
Número MDL MFCD00000576
Clave InChI DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichlorotoluene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl, toluene, 2,6-dichloro, unii-rvm09757ww, 1,3-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,6-dichloro, pubchem3701, 2,6-dichloro-toluene, benzene,dichloromethyl, 2,6-dichloro toluene
PubChem CID 8368
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-2-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=CC=C1Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorotoluene
Punto de fusión 2°C
Densidad 1.254
Punto de ebullición 196°C to 203°C
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Índice de refracción 1.551
Cantidad 25 g
Número UN UN3082
Beilstein 1907194
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.03
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dichlorotoluene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2,6-Dichlorotoluene