Learn More
2,6-Dicloropirazina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2697286 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 10772081
Marca: Thermo Scientific Acros 232540010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4774-14-5 | C4H2Cl2N2 | 148.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4774-14-5
Fórmula molecular C4H2Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 148.98
Clave InChI LSEAAPGIZCDEEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazine, 2,6-dichloro, 2,6-chloro pyrazine, 2,6-dichloro pyrazine, 2,6-dichloro-pyrazine, 2-chloro-6-chloro-pyrazine, 2,6-dicloropyrazine, 2,6 dichloropyrazine, pubchem8548, 2,6-dichloro-pyrazin, 2, 6-dichloropyrazine
PubChem CID 78504
Nombre IUPAC 2,6-dicloropirazina
SMILES C1=C(N=C(C=N1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichloropyrazine
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 53.0°C to 56.0°C
Color Blanco a beige
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 23, III, 903
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.98
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Cristales o polvo de cristalina