Learn More
2,6-Dichlorophenylthiourea, TRC
Código de producto. 30384819
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30384819 5 g 5 g
30380483 10 g -
30370553 1 g -
3 options
Código de producto. 30384819
Marca: Toronto Research Chemicals TRCD6504605G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6590-91-6
Fórmula molecular C7 H6 Cl2 N2 S
Peso molecular (g/mol) 221.11
Sinónimo 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea
Nombre IUPAC (2,6-dichlorophenyl)thiourea
SMILES NC(=S)Nc1c(Cl)cccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6Cl2N2S/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.9629