Learn More
Hidrato de sal sódica de 2,6-diclorofenolindofenol, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7120052 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15613910 5 g Frasco de vidrio 5 g
15603910 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15613910 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 331255G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Indicador redox
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 620-45-1
Fórmula molecular C12H6Cl2NNaO2
Peso molecular (g/mol) 290.07
Número MDL MFCD00150014
Clave InChI FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23697355
ChEBI CHEBI:948
SMILES [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorophenolindophenol Sodium Salt Hydrate
Punto de fusión >300°C
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3641229
Nombre IUPAC sodio; 4-[(3,5-dicloro-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-iliden)amino]fenolato
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.08g/mol (anhydrous basis)
Pérdida por secado ≤14% (120°C)
Olor Odourless
Envase Frasco de vidrio
Color Verde
Cantidad 5 g
Forma física Polvo