Learn More
Cloruro de (2,6-diclorobenzil) trifenilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11473218
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473218 5 g 5 g
11483218 25 g 25 g
11493218 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473218 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17651.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18583-54-5
Fórmula molecular C25H20Cl3P
Peso molecular (g/mol) 457.76
Número MDL MFCD00061392
Clave InChI NBWPWZJEEQWREI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2,6-dichlorobenzyl triphenylphosphonium chloride, 2,6-dichlorophenyl methyl triphenylphosphanium chloride, acmc-20ao99, 2,6-dichlorobenzyltriphenylphosphoniumchloride, 2,6-dichlorophenyl methyl-triphenyl-phosphonium chloride, 2,6-dichlorophenyl methyl triphenyl phosphanium chloride, phosphonium, 2,6-dichlorophenyl methyl triphenyl-, chloride 1:1
PubChem CID 57370833
Nombre IUPAC [(2,6-dichlorophenyl)methyl]triphenylphosphanium chloride
SMILES [Cl-].ClC1=CC=CC(Cl)=C1C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2,6-Dichlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.78
Porcentaje de pureza 98%