Learn More
2,6-Dicloroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7082067
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11499423 25 g 25 g
11409433 100 g 100 g
11419433 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11499423
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12320.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 608-31-1 | C6H5Cl2N | 162.01 g/mol
2,6-Dichloroaniline is used in the pharmaceutical industry for the synthesis of antibacterial agents of lomefloxacin, Lee uric acid and clonidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,6-dicloroanilina se utiliza en la industria farmacéutica para la síntesis de agentes antibacterianos de lomefloxacina, ácido úrico Lee y clonidina.
Solubilidad
Soluble en agua (1,6 g/l a 20 °C), dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 608-31-1
Fórmula molecular C6H5Cl2N
Peso molecular (g/mol) 162.01
Número MDL MFCD00007675
Clave InChI JDMFXJULNGEPOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzenamine, 2,6 dichloraniline, 2,6-dichloro aniline, 2,6-dichloranilin, 2,6-dichloro-phenylamine, 2,6-dichlorophenylamine, 2,5-dichlorobenzoic acid pestanal, clonidine impurity c, 2,6-dichloro-aniline
PubChem CID 11846
ChEBI CHEBI:46630
Nombre IUPAC 2,6-dicloroanilina
SMILES NC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Spécification
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloroaniline
Punto de fusión 37°C to 40°C
Punto de ebullición 97°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 118°C (244°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3442
Beilstein 775084
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.02
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.