Learn More
2',6'-Dicloroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2',6'-Dichloroacetophenone is is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 2′,6′-dicloroacetofenona es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2',6'-Dichloroacetophenone |
| Punto de fusión | 41°C to 44°C |
| Punto de ebullición | 176°C to 180°C (83 mmHg) |
| Fórmula molecular | C11H14O |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 2440104 |
| Sinónimo | 2',4',5'-trimethylacetophenone, 1-2,4,5-trimethylphenyl ethanone, 1-2,4,5-trimethylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2',4',5'-trimethyl, ethanone, 1-2,4,5-trimethylphenyl, 1-acetyl-2,4,5-trimethylbenzene, acmc-20aofe, 2',5'-trimethylacetophenone, 2,4,5-trimethyl-acetophenone, acetophenone,4',5'-trimethyl |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Clave InChI | GENBEGZNCBFHSU-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1=CC(=C(C=C1C(=O)C)C)C |
| Mostrar más |