missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 2,6-dicloro-4-metilnicotínico, 98 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 15409017
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15409017 250 mg 250 miligramos
15489007 1 g 1 g
15499007 5 g 5 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15409017

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52347.MD

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 62774-90-7
Fórmula molecular C7H5Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 206.022
Número MDL MFCD02932724
Clave InChI QOSNTWMXACGOMD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 676121
Nombre IUPAC ácido 2,6-dicloro-4-metilpiridina-3-carboxílico
SMILES CC1=CC(=NC(=C1C(=O)O)Cl)Cl

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-4-methylnicotinic acid
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2,6-dichloro-4-methylnicotinic acid, 2,6-dichloro-4-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro-4-methyl-nicotinic acid, 2,6-dichloro-4-methyl-pyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro-4-methyl, 2,6-dichlor-4-methylpyridin-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid,2,6-dichloro-4-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.03
Porcentaje de pureza 98%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.