Learn More
Bromuro de 2,6-dicloro-3-(trifluorometil)bencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15487895
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487895 1 g 1 g
15497895 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487895 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31792.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El bromuro de 2,6-diclorobencilo se utiliza en la preparación de potentes inhibidores de hidrólisis de epóxidos. Hasta ahora ha demostrado que es capaz de aliviar la hipotensión en modelos murinos deficientes en lipopolisacáridos. Y se utiliza en la síntesis de medicamentos contra VIH basados en análogos de diariltriazina (DATA).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1092461-07-8
Fórmula molecular C8H4BrCl2F3
Peso molecular (g/mol) 307.919
Número MDL MFCD11519349
Clave InChI OAKBDJKNTUNRSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl benzyl bromide, 2-bromomethyl-1,3-dichloro-4-trifluoromethyl benzene, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl benzyl bromide, jrd
PubChem CID 57372370
Nombre IUPAC 2-(bromometil)-1,3-dicloro-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C(F)(F)F)Cl)CBr)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Punto de fusión 69°C to 72°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.93
Porcentaje de pureza 97%