Learn More
2,6-Dicloro-3-piridinmetanol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15476867
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15476867 1 g 1 g
15486867 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 15476867
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33971.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55304-90-0
Fórmula molecular C6H5Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 178.012
Número MDL MFCD11036367
Clave InChI FWEVVZQDRPWAND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloropyridin-3-yl methanol, 2,6-dichloro-3-pyridinyl methanol, 2,6-dichloro-3-hydroxymethyl pyridine, 3-pyridinemethanol, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-3-hydroxymethylpyridine, 2,6-dichloro-3-pyridinemethanol, acmc-209lma, 2,6-dichloropyridin-3-yl-methanol, 2,6-dichloro-3-pyridyl methan-1-ol, 2,6-dichloro-pyridin-3-yl-methanol
PubChem CID 12259932
Nombre IUPAC (2,6-dicloropiridin-3-il)metanol
SMILES C1=CC(=NC(=C1CO)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-3-pyridinemethanol
Punto de fusión 67°C to 69°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178
Porcentaje de pureza 95%