Learn More
2,6-Dicloro-3-nitrotolueno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7025164
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
11404070 5 g 5 g
11498877 10 g 10 g
11408887 50 g 50 g
3 options
Código de producto. 11404070
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20520.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 29682-46-0 | C7H5Cl2NO2 | 206.02 g/mol
2,6-Dichloro-3-nitrotoluene, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,6-dicloro-3-nitrotolueno se utiliza como una importante materia prima e intermediaria en la síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29682-46-0
Fórmula molecular C7H5Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 206.02
Número MDL MFCD00024185
Clave InChI WBNZUUIFTPNYRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloro-3-nitrotoluene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl-4-nitro, 2,4-dichloro-3-methylnitrobenzene, pubchem4540, acmc-209hao, ksc495g5p, wbnzuuiftpnyrn-uhfffaoysa, 2,4-dichloro-3-methyl-1-nitrobenzene, 1,3-dichloro-2-methyl-4-nitro-benzene
PubChem CID 97155
Nombre IUPAC 1,3-Dicloro-2-metil-4-nitrobenceno
SMILES CC1=C(Cl)C=CC(=C1Cl)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-3-nitrotoluene
Punto de fusión 53°C to 55°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2259855
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.03
Porcentaje de pureza 99%