Learn More
2,6-Dicloro-1,4-benzoquinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7030016
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461830 5 g 5 g
11471830 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11461830 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27542.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 697-91-6 | C6H2Cl2O2 | 176.98 g/mol
2,6-Dichloro-1,4-benzoquinone is the suitable reagent used to in a study to evaluate the diffusion coefficients (D) for a family of quinones, nitroaromatics, ferrocenes and aromatic hydrocarbon compounds, in acetonitrile by single potential step chronoamperometry.1 It may be used in the preparation of 2,3,5-Trichloro-1,4-dihydroquinone, 2,3,5-trichloro-1,4-benzoquinone and 2,6-Dichloro-1,4-dihydroquinone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,6-dicloro-1,4-benzoquinona es el reactivo adecuado utilizado en un estudio para evaluar los coeficientes de difusión (D) para una familia de quinonas, nitroaromáticos, ferrocenos y compuestos de hidrocarburos aromáticos, en acetonitrilo por una cronoamperometría de paso de potencial único.1 Puede usarse en la preparación de 2,3,5-tricloro-1,4-dihidroquinona; 2,3,5-tricloro-1,4-benzoquinona y 2,6-dicloro-1,4-dihidroquinona.
Solubilidad
Insoluble en agua. Solubilidad en metanol (casi transparente).
Notas
Almacenar alejado de agentes reductores y oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 697-91-6
Fórmula molecular C6H2Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 176.98
Número MDL MFCD00037159
Clave InChI JCARTGJGWCGSSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloro-1,4-benzoquinone, 2,6-dichloro-p-benzoquinone, 2,6-dichlorobenzoquinone, 2,6-dichloroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-dichloro, 2,6-dichloquinone, p-quinone, 2,6-dichloro, p-benzoquinone, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, p-quinone,6-dichloro
PubChem CID 12771
Nombre IUPAC 2,6-diclorociclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES C1=C(C(=O)C(=CC1=O)Cl)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-1,4-benzoquinone
Punto de fusión 119°C to 121°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water. Solubility in methanol (almost transparency).
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.98
Porcentaje de pureza 98%