Learn More
2,6-Diaminopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10469020 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10469020 100 g Frasco de vidrio 100 g
10263563 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10530201 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10469020 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112381000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 141-86-6 | C5H7N3 | 109.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-86-6
Fórmula molecular C5H7N3
Peso molecular (g/mol) 109.13
Número MDL MFCD00006329
Clave InChI VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-diaminopyridine, 2,6-pyridinediamine, 2,6-diamino pyridine, pyridine, 2,6-diamino, dap amine, pyridine-2,6-diyldiamine, unii-k89ab8ckg6, ccris 6682, k89ab8ckg6, dsstox_cid_20127
PubChem CID 8861
Nombre IUPAC piridina-2,6-diamina
SMILES C1=CC(=NC(=C1)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Diaminopyridine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 115°C to 123°C
Color Beige a marrón grisáceo
Punto de ebullición 285°C
Temperatura de inflamación 155°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H3N)(NH2)2
Cantidad 100 g
Beilstein 22,I,647
Información de solubilidad Solubility in water: 9.9g/100 mL (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Copos o polvo cristalino