Learn More
2,6-Diacetilpiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3736104 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10656501 1 g Frasco de vidrio 1 g
10666501 5 g Frasco de vidrio 5 g
10125683 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 10656501
Marca: Thermo Scientific Acros 330860010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1129-30-2 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1129-30-2
Fórmula molecular C9H9NO2
Peso molecular (g/mol) 163.18
Número MDL MFCD00006304
Clave InChI BEZVGIHGZPLGBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-diacetylpyridine, 1,1'-pyridine-2,6-diyl diethanone, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethanone, pyridine-2,6-diacetyl, 2,6-diacetyl pyridine, 1-6-acetyl-pyridin-2-yl-ethanone, ethanone, 1,1'-2,6-pyridinediyl bis, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethan-1-one, 2,6diacetylpyridine, pubchem3144
PubChem CID 70790
Nombre IUPAC 1-(6-acetilpiridin-2-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(=N1)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Diacetylpyridine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 78°C to 82°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H3N)(COCH3)2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform,dimethylsulfoxide
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Agujas cristalinas o polvo