Learn More
Trenbolone Enanthate-d13, TRC
Código de producto. 30456468
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
30456468 2.5 mg 2.50 miligramo
30456791 10 mg 10 miligramos
30453072 25 mg 25 miligramos
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30456468
Marca: Toronto Research Chemicals TRCT7190322.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trenbolone Enanthate-d13
Fórmula molecular C25 D13 H21 O3
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H34O3/c1-3-4-5-6-7-24(27)28-23-13-12-22-21-10-8-17-16-18(26)9-11-19(17)20(21)14-15-25(22,23)2/h14-16,21-23H,3-13H2,1-2H3/t21-,22+,23+,25+/m1/s1/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12C
Nombre IUPAC [(8S,13S,14S,17S)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecadeuterioheptanoate
Peso molecular (g/mol) 395.616
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.332