Learn More
Benzyl Salicylate-d4, TRC
Código de producto. 30337889
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30337889
Marca: Toronto Research Chemicals TRCB2890422.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Benzyl Salicylate-d4
CAS 1219802-40-0
Fórmula molecular C14 D4 H8 O3
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 6-Hydroxybenzoic-2,3,4,5-d4 acid phenylmethyl ester, 2-Hydroxybenzoic-3,4,5,6-d4 acid benzyl ester, Salicylic-d4 acid benzyl ester, Salicylic Acid Benzyl Ester-d4, Salicylic Acid Benzyl Ester-D4 (salicyl-D4), Benzyl Salicylate-d4, Benzyl 2-Hydroxybenzoate-3,4,5,6-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O3/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,15H,10H2/i4D,5D,8D,9D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCc2ccccc2)c(O)c1[2H]
Nombre IUPAC benzyl 2,3,4,5-tetradeuterio-6-hydroxybenzoate
Peso molecular (g/mol) 232.2679
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.1038
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato