Learn More
Hamilton™ 2,5 ml, modelo 1002 TLL SYR, jeringa de instrumento de larga duración
Código de producto. 11520112
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11520112 2,5 ml cada uno
1 options
Código de producto. 11520112 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 988240
La jeringa BFP fabricada por Hamilton Company está destinada únicamente a investigación científica y uso en laboratorio, y no está destinada para uso humano in vivo.
Hoja de especificaciones
  • Volumen – 2,5 ml
  • Tipo de jeringa – Estanca a los gases de larga duración
  • Jeringas serie – 1000
  • Terminación – Luer Lock de PTFE (TLL)
  • Tipo de émbolo – Montaje de poste lateral (XL)
  • Trayectoria del líquido – Vidrio de borosilicato, PTFE, UHMWPE
  • Esterilizable en autoclave – No
  • Esterilizable en gas – Sí
  • máx. – 200 psig (13,8 bar)
  • Temperatura máxima – 115 °C / 239 °F
  • Temperatura mínima – 10 °C / 50 °F
  • Diámetro interior del cuerpo – 0,287 pulg. (7,29 mm)
  • Diámetro exterior del cuerpo – 0,375 pulg. (9,53 mm)
  • Cantidad de ventas – Una jeringa por paquete
Especificaciones
Tipo de producto Jeringa para instrumentos de larga duración
Volumen (métrico) 2,5 ml