Learn More
2-(5-Metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2696325
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
10029101 1 g 1 g
10743803 10 g 10 g
10016484 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 10029101
Marca: Thermo Scientific Maybridge BTB09930DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 103788-65-4
Fórmula molecular C12H13NO2
Peso molecular (g/mol) 203.241
Número MDL MFCD00100006
Clave InChI JYWHQBLLIBQGCU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 725585
Nombre IUPAC 2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etanol
SMILES CC1=C(N=C(O1)C2=CC=CC=C2)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl ethan-1-ol, 2-5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl ethanol, 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl ethanol, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyloxazol, 4-oxazoleethanol, 5-methyl-2-phenyl, 2-5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl-ethanol, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazoleethanol,5-methyl-2-phenyl, 2-5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl ethanol, 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl-1-ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 97%