Learn More
2-(5-Etiniltien-2-il)piridina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3175174
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10697384 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10183484 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 10697384
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC02247CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 132464-90-5
Fórmula molecular C11H7NS
Peso molecular (g/mol) 185.244
Número MDL MFCD08271876
Clave InChI CTZZEBNNWDVUFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-5-ethynylthien-2-yl pyridine, 2-5-ethynylthiophen-2-yl pyridine, pyridine,2-5-ethynyl-2-thienyl, pyridine, 2-5-ethynyl-2-thienyl, acmc-20muis, 5-ethynyl-2-2-pyridyl thiophene, 2-ethynyl-5-pyridin-2-yl thiophene
PubChem CID 15084146
Nombre IUPAC 2-(5-etiniltiofen-2-il)piridina
SMILES C#CC1=CC=C(S1)C2=CC=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(5-Ethynylthien-2-yl)pyridine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.25
Porcentaje de pureza 97%