Learn More
2,5-Dimetilestireno, 97 %, estab. con 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417014
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11417014
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21476.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2039-89-6 | C10H12 | 132.206 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2039-89-6
Fórmula molecular C10H12
Peso molecular (g/mol) 132.206
Número MDL MFCD00008614
Clave InChI DBWWINQJTZYDFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethylstyrene, styrene, 2,5-dimethyl, 1,4-dimethyl-2-vinylbenzene, 1,4-dimethyl-2-ethenylbenzene, benzene, 2-ethenyl-1,4-dimethyl, unii-rtm6p5k8ca, rtm6p5k8ca, styrene,5-dimethyl, acmc-1cjqw, 4-05-00-01385 beilstein handbook reference
PubChem CID 16265
Nombre IUPAC 2-etenil-1,4-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethylstyrene
Nombre de nota stabilized with 4-tert-butylcatechol
Punto de fusión -35°C
Densidad 0.904
Punto de ebullición 83°C to 84°C (24 mmHg)
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Índice de refracción 1.539
Cantidad 25 g
Beilstein 2203656
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.21
Porcentaje de pureza 97%