Learn More
2,5-Dimetil-3-hexino-2,5-diol, (+/-) + meso, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol |
| Nombre de nota | (+/-) + meso |
| Punto de fusión | 90°C to 94°C |
| Densidad | 0.949 |
| Punto de ebullición | 205°C |
| Temperatura de inflamación | 102°C (215°F) |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 969835 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.2 |
| Porcentaje de pureza | 98% |