Learn More
2,5-Dimetil-2-hexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dimethyl-2-hexanol |
| Punto de ebullición | 155°C to 156°C |
| Temperatura de inflamación | 52°C (125°F) |
| Índice de refracción | 1.422 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN1987 |
| Beilstein | 1732761 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.23 |
| Porcentaje de pureza | 98% |